Merck
ENA458424408
Enamine
N-methylsulfamoyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methylsulfamoyl fluoride
Inchi Code
1S/CH4FNO2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H3
InChI Key
WKBFOPPPPFIKOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)