Merck
ENA458424345
Enamine
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-15(2,3)18-14(17)10-9-13(16)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3
InChI Key
GSNPCIQEMIVIJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216865
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216865