Merck
ENA457511691
Enamine
4-bromo-3-chlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.51
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-bromo-3-chlorobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
InChI Key
IUTBOYHZGLLBJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224380
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224380