Merck
ENA457510171
Enamine
2-(carboxymethyl)thiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.19
MDL番号:
mp
207-209
Iupac Name
2-(carboxymethyl)-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6O4S/c8-6(9)3-5-4(7(10)11)1-2-12-5/h1-2H,3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
RUFLXAZKSIUZLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221302
Melting Point
207-209
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221302