Merck
ENA457510053
Enamine
(2-bromoethyl)trimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-bromoethyl)(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C5H13BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
HYRIFSNOTHOUQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)