Merck
ENA457509388
Enamine
ethyl 3-chloro-5-sulfamoylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.7
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-(aminosulfonyl)-5-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO4S/c1-2-15-9(12)6-3-7(10)5-8(4-6)16(11,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H2,11,13,14)
InChI Key
NUHARICFKKPAMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219473
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219473