Merck
ENA457509304
Enamine
methyl 4-[(4-fluorophenyl)methyl]oxane-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 4-(4-fluorobenzyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17FO3/c1-17-13(16)14(6-8-18-9-7-14)10-11-2-4-12(15)5-3-11/h2-5H,6-10H2,1H3
InChI Key
GLHKQIVEDVAARN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220309
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220309
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)