Merck
ENA457508461
Enamine
2-methyl-2-(3-methylpyridin-2-yl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.25
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(3-methyl-2-pyridinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-8-5-4-6-12-9(8)10(2,3)7-11/h4-6H,7,11H2,1-3H3
InChI Key
UEJJYNPYYHBIGU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211580
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211580