Merck
ENA455586333
Enamine
4-amino-N-[dimethyl(oxo)-lambda6-sulfanylidene]benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-amino-N-(methyl-(methylene)sulfinyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-14(2,13)11-9(12)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,1,10H2,2H3,(H,11,12,13)
InChI Key
KGFJHNJUPXGOSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217635
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217635
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)