Merck
ENA455585501
Enamine
4-phenylthiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.25
MDL番号:
mp
206-208
Iupac Name
4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8O2S/c12-11(13)10-7-14-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
InChI Key
ZNTFBJWDGATWSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213687
Melting Point
206-208
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213687