Merck
ENA448968907
Enamine
3-amino-5-methyloxolan-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.59
MDL番号:
mp
198-201
Iupac Name
3-amino-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c1-3-2-4(6)5(7)8-3;/h3-4H,2,6H2,1H3;1H
InChI Key
BZGVHMJLTHMMKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213294
Melting Point
198-201
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213294