Merck
ENA448968755
Enamine
tert-butyl 5-methylthiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O2S/c1-7-5-6-8(13-7)9(11)12-10(2,3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
GOENRCUFJQBADS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213128
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)