Merck
ENA448968584
Enamine
N-ethyl-4H-chromeno[4,3-d][1,3]thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-ethyl-4H-chromeno[4,3-d][1,3]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-2-13-12-14-11-8-5-3-4-6-9(8)15-7-10(11)16-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
NSDBGOZCYRZJRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212295
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212295
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)