Merck
ENA448968242
Enamine
4-(2,4-difluorophenyl)butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.19
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,4-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H10F2O/c1-7(13)2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
BEYSSUKUIDCBQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211027
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211027