Merck
ENA448968223
Enamine
4,5-dimethyl-1H-imidazole-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.2
MDL番号:
mp
268-270
Iupac Name
4,5-dimethyl-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C5H8N2S/c1-3-4(2)7-5(8)6-3/h1-2H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
RJZVFQDMZHOHKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139028
Melting Point
268-270
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139028