Merck
ENA447957629
Enamine
4-ethoxy-3-methylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-3-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-3-10-8-4-5-9-6-7(8)2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
XXSOISDKFTYTJR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207588
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207588