Merck
ENA447957605
Enamine
7-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H11BrN2/c1-12-5-4-11-8-3-2-7(10)6-9(8)12/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI Key
AQBNWIOESLEWRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207553
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)