Merck
ENA447957251
Enamine
2,2-dimethylcyclobutan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
98.14
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethylcyclobutanone
Inchi Code
1S/C6H10O/c1-6(2)4-3-5(6)7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
DOPFCVBSOPCWAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206533
ピクトグラム
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206533