Merck
ENA447956965
Enamine
methyl[2-(2-nitrophenyl)ethyl]amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.67
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-2-(2-nitrophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
InChI Key
RVMFBGBCWPAMMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206617
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206617