Merck
ENA447956456
Enamine
ethyl 2,2-difluoro-2-(4-fluorophenoxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl difluoro(4-fluorophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c1-2-15-9(14)10(12,13)16-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
MOCXDOZCWMKGRG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204724
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204724