Merck
ENA447956309
Enamine
3-amino-2-(4-chlorophenyl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.65
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-2-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H12ClNO/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-12/h1-4,8,12H,5-6,11H2
InChI Key
HNSXASSJRSGBHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204229
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204229