Merck
ENA447955865
Enamine
2-(4-chlorophenyl)cycloheptan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)cycloheptan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18ClN.ClH/c14-11-8-6-10(7-9-11)12-4-2-1-3-5-13(12)15;/h6-9,12-13H,1-5,15H2;1H
InChI Key
JQHJPOVIXRGZHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205099
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)