Merck
ENA444723397
Enamine
3-cyclopropanecarbonyl-5-fluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.17
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl(5-fluoro-3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c10-8-3-7(4-11-5-8)9(12)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
InChI Key
HKYVLAKNTKELJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198411
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198411