Merck
ENA444723139
Enamine
3-(4H-1,2,4-triazole-3-carbonyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.16
MDL番号:
Iupac Name
3-pyridinyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanone
Inchi Code
1S/C8H6N4O/c13-7(8-10-5-11-12-8)6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H,10,11,12)
InChI Key
AKQMGFOUEMIPJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137286
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137286