Merck
ENA444722922
Enamine
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-10-12(7-4-8-13-9-12)11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13-14H,4,7-10H2
InChI Key
PGUSALGFGXVARB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)