Merck
ENA432540041
Enamine
1-benzyl-3-bromopyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.14
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromopyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI Key
VOXJTPBOJBQGSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197612
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197612