Merck
ENA432539763
Enamine
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
Iupac Name
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c13-6-8-1-3-9(4-2-8)10-5-11-7-12-10/h1-5,7,13H,6H2,(H,11,12)
InChI Key
HUJGRFDRKQPSRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195225
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195225