Merck
ENA432538761
Enamine
2-[(2-methyloxolan-3-yl)amino]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.2
MDL番号:
Iupac Name
2-((2-methyltetrahydrofuran-3-yl)amino)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-6-7(2-5-10-6)8-3-4-9/h6-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
QXVIKVHWCDFMML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194568
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194568