Merck
ENA432538122
Enamine
5-methoxy-3,6-dihydro-2H-oxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dihydro-2H-1,4-oxazin-3-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-7-5-4-8-3-2-6-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI Key
PHHLJJZTCFQWAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189326