Merck
ENA429361426
Enamine
2-methyl-5-(5-methylfuran-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-5-(5-methyl-2-furyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-8-3-5-10(7-11(8)13)12-6-4-9(2)14-12/h3-7H,13H2,1-2H3
InChI Key
HKJNDMKMESONOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192594
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192594