Merck
ENA429360582
Enamine
tert-butyl 2-acetamidoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl acetylglycinate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-6(10)9-5-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,10)
InChI Key
JNMRCHHHNJFCBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190222
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190222