Merck
ENA429359577
Enamine
2-(4-bromo-2-chlorophenyl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.53
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-bromo-2-chlorophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H10BrClO/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,12H,1-2H3
InChI Key
DSLNANFLPLEUSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188173
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188173