Merck
ENA429358920
Enamine
5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.09
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c12-8-3-4-10(9(7-8)11(14)15)13-5-1-2-6-13/h1-7H,(H,14,15)
InChI Key
SMRANFSYHYJPIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186631
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186631