Merck
ENA428683614
Enamine
2-methoxy-6-(3-methylmorpholine-4-carbonyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methoxy-6-[(3-methyl-4-morpholinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c1-9-8-18-7-6-15(9)13(16)10-4-3-5-11(17-2)12(10)14/h3-5,9H,6-8,14H2,1-2H3
InChI Key
CUVVWADWXQTDLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185525
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185525
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)