Merck
ENA428682664
Enamine
3-[(2-hydroxyphenyl)carbamoyl]prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2E)-4-(2-hydroxyanilino)-4-oxo-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO4/c12-8-4-2-1-3-7(8)11-9(13)5-6-10(14)15/h1-6,12H,(H,11,13)(H,14,15)/b6-5+
InChI Key
HCNVCDRKIVGJOO-AATRIKPKSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179947
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179947
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)