Merck
ENA428074046
Enamine
(4-benzyl-1,4-oxazepan-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
Iupac Name
(4-benzyl-1,4-oxazepan-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-9-13-11-15(7-4-8-16-13)10-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13H,4,7-11,14H2
InChI Key
XUZFLQOWHVNBQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180307
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180307