Merck
ENA428073822
Enamine
1-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(6-amino-3-pyridinyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C9H12N4O/c10-8-2-1-7(5-12-8)13-4-3-11-6-9(13)14/h1-2,5,11H,3-4,6H2,(H2,10,12)
InChI Key
JTLAWIWODFOUAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178551
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178551
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)