Merck
ENA428073778
Enamine
7-methyl-1,4-thiazepane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.24
MDL番号:
Iupac Name
7-methyl-1,4-thiazepane
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6-2-3-7-4-5-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
VBNZYCQGFMZEMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179167
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179167