Merck
ENA428072716
Enamine
methyl 2-(trifluoroacetamido)prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.11
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(2,2,2-trifluoroacetamido)acrylate
Inchi Code
1S/C6H6F3NO3/c1-3(4(11)13-2)10-5(12)6(7,8)9/h1H2,2H3,(H,10,12)
InChI Key
DVCQOBJXPULRLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175249
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175249