Merck
ENA428072493
Enamine
6-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H,4H,5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.68
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H9ClN4O/c1-16-10-9(7-14-16)11(18)17(12(13)15-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI Key
NVCRLNIXHSXEDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177080
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177080