Merck
ENA423210271
Enamine
1-oxo-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.17
MDL番号:
mp
296-297
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-4-2-1-3-6(7)8(5-11-9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
IMEDZEDITFIMAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173241
Melting Point
296-297
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173241