Merck
ENA423208953
Enamine
1-{2-bromo-6-[(methylamino)methyl]phenoxy}-2-methylpropan-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
324.65
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-bromo-6-((methylamino)methyl)phenoxy)-2-methylpropan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18BrNO2.ClH/c1-12(2,15)8-16-11-9(7-14-3)5-4-6-10(11)13;/h4-6,14-15H,7-8H2,1-3H3;1H
InChI Key
JOOIWOUWGMTYIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170317
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170317