Merck
ENA423200376
Enamine
4-tert-butylpiperidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.24
MDL番号:
mp
134-138
Iupac Name
4-(tert-butyl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-9(2,3)7-4-5-10-8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
WCAYVLDBIHEGGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157948
Melting Point
134-138
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157948