Merck
ENA423200202
Enamine
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-11(2)8-6-7(10)4-5-9(8)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
PRGSJBNFMZNFHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157247
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)