Merck
ENA423200176
Enamine
{4-[2-(dimethylamino)ethyl]phenyl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.28
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-(aminomethyl)phenyl)-N,N-dimethylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-13(2)8-7-10-3-5-11(9-12)6-4-10/h3-6H,7-9,12H2,1-2H3
InChI Key
ODSFRAJKARZHQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156901
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156901