Merck
ENA413171963
Enamine
3-methyl-3-phenylcyclopentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.24
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-3-phenylcyclopentan-1-one
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-12(8-7-11(13)9-12)10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-9H2,1H3
InChI Key
RGOAWKBPBSKZML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156721
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156721