Merck
ENA413171639
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11F2NO/c11-7-1-2-8(9(12)5-7)10-6-13-3-4-14-10/h1-2,5,10,13H,3-4,6H2
InChI Key
ZFZKCZYADBGBHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155610
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155610