Merck
ENA413171596
Enamine
4-cyclobutylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.22
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclobutylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O/c12-8-9-4-6-11(7-5-9)10-2-1-3-10/h4-8,10H,1-3H2
InChI Key
UBLPGLPKDLRMKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155495
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155495