Merck
ENA413166314
Enamine
4-(2,3-difluorophenyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,3-difluorophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H13F2N/c12-10-3-1-2-9(11(10)13)8-4-6-14-7-5-8/h1-3,8,14H,4-7H2
InChI Key
NCLIFCTURKFISK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141237
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141237