Merck
ENA413166021
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.53
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2.ClH/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12;/h1-4H,11-12H2;1H
InChI Key
NYZDDPZZOZSIQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491